Mikro-Pulverspatel
150 mm, 7 mm
Catalog # 231-0430
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl. Antimagnetischer, sehr flexibler Mikro-Pulverspatel.
- Mit Rundstiel, ein flaches und ein abgerundetes löffelförmiges Spatelende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:7 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



