Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
Scintillation vials, PET, WHEATON® | Avantor

Scintillation vials, PET, WHEATON®

20,00 ml, 27×61 mm, Yes, Urea, PE cone
Catalog # WHEA986756
Supplier:   DWK Life Sciences
Scintillation vials, PET, WHEATON®
Catalog # WHEA986756
Supplier:  DWK Life Sciences
Scintillation vials, PET, WHEATON®
Scintillation vials, PET, WHEATON®

20,00 ml, 27×61 mm, Yes, Urea, PE cone

Price
576,00 €
Log in for availability
1 * 500 ST
Product Details & Documents

Manufactured from clear polyethylene terephthalate (PET) these vials have advantages over glass counting vials of low background count, economy and virtual unbreakability.

  • Clarity of glass
  • Can be safely incinerated
  • Lightweight and virtually unbreakable

* With cap on

Specifications
  • Cap included:
    Yes
  • Cap material:
    Urea
  • Ø×H:
    27×61 mm
  • Septum:
    PE cone
  • Capacity:
    20,00 ml
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.