ContactUsLinkComponent
Hygiene, Waschlotion, Stellisept scrub, antimikrobiell, Wirkung: Bakterien, Salmonellen und Listerien, HBV / HIV, sehr gute Haut- un d Schleimhautverträglichkeit, Norm: prEN 12054 EN 1499 1 * 1 l
Catalog # 115-0026
Supplier:  Bode
Hygiene, Waschlotion, Stellisept scrub, antimikrobiell, Wirkung: Bakterien, Salmonellen und Listerien, HBV / HIV, sehr gute Haut- un d Schleimhautverträglichkeit, Norm: prEN 12054 EN 1499 1 * 1 l
Catalog # 115-0026
Supplier:  Bode
Frequently Bought Together