Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
Cooling systems, CoolSafe™

Cooling systems, CoolSafe™

Cool brick 1 °C, 0,2/0,5 and 1,5 ml tubes
Catalog # DIVEBRIK-2501
Supplier:   DIVERSIFIED BIOTECH
Cooling systems, CoolSafe™
Catalog # DIVEBRIK-2501
Cooling systems, CoolSafe™
Cooling systems, CoolSafe™

Cool brick 1 °C, 0,2/0,5 and 1,5 ml tubes

Price
92,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Polystyrene cool safe box, aluminium cooling chamber.

  • Durable
  • Temperature stable
  • Corrosion resistant

Cooling system designed for 0,2 ml tubes (strips), 96 and 384 well microplates, 0,5, 1,5 and 5,0 ml tubes. Cool bricks with different temperature zones 1 or −10 °C.

Specifications
  • For:
    0,2/0,5 and 1,5 ml tubes
  • Description:
    Cool brick 1 °C
  • Seq:
    12
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.