Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Cartridge, 1 ml
Artikelnr. 551-0356
Anbieter: VARIAN
Springe zu:
Product Details & Documents
Bond Elut empty SPE cartridges are made with high purity polypropylene for cleaner extracts.
- Uniform batch-to-batch size for consistent performance
- Cartridges are available from 1 to 60 ml
Bestellinformation: Frits has to be ordered separately
Spezifikationen
- Column Format:Cartridge
- Capacity:1 ml
- Seq:01
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
- VARI12131035Adapter caps for3 ml Gilson ASPEC SPE systemsEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.000 ST - 1 043,46 €
Produktinformationen
- Artikelnr.DescriptionVerfügbarkeitPreis
- VARI12131034Adapter caps for1ml Gilson ASPEC SPE systemsEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.000 ST - 824,54 €



