Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Probenküvetten

Probenküvetten

Probenküvetten, abgeglichenes Paar, markiert bei 10/25 ml, 25 ml, 1" / 25 mm, Glas
Catalog # 705-0171
Supplier:   Hach
Probenküvetten
Catalog # 705-0171
Supplier:  Hach
Probenküvetten
Probenküvetten

Probenküvetten, abgeglichenes Paar, markiert bei 10/25 ml, 25 ml, 1" / 25 mm, Glas

Price
391,00 €
Log in for availability
1 * 2 ST
Product Details & Documents

Probenküvetten für photometrische Messungen.

  • Mit oder ohne Verschluss erhältlich
  • Wiederverwendbar (aus Glas) oder für den Einmalgebrauch (aus Kunststoff)
Specifications
  • Lichtweg:
    1" / 25 mm
  • Volumen:
    25 ml
  • Fenstermaterial:
    Glas
  • Bezeichnung:
    Probenküvetten, abgeglichenes Paar, markiert bei 10/25 ml
  • Seq:
    11
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.