Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joints
100 ml, 130 mm, 24/29 NS
Catalog # BIBBFF100/3M
Supplier: SciLabware
Jump to:
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear, with medium necks.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- With longer neck than standard of flasks
Flat base allows use with hotplates. With labelling area.
Specifications
- Socket size:24/29 NS
- Capacity:100 ml
- Height:130 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.