ContactUsLinkComponent
Elektrische Fasspumpe, Material: Niro, Eintauchtiefe: 1000 mm, Tauchrohr-Dmr: 28 mm, Fördermenge: 70 l/min, Förderhöhe: 6,5 m Wasser säule, Anschluss: 230 V/50 Hz, Leistung: 200 W 1 * 1 ST
Catalog # 223-2118
Supplier:  LUTZ PUMPEN
Elektrische Fasspumpe, Material: Niro, Eintauchtiefe: 1000 mm, Tauchrohr-Dmr: 28 mm, Fördermenge: 70 l/min, Förderhöhe: 6,5 m Wasser säule, Anschluss: 230 V/50 Hz, Leistung: 200 W 1 * 1 ST
Catalog # 223-2118
Supplier:  LUTZ PUMPEN
Frequently Bought Together