Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire baskets

Wire baskets

180×180×180 mm
Catalog # 215-7418
Supplier:   HUPFER METALLWERKE
Wire baskets
Catalog # 215-7418
Supplier:  HUPFER METALLWERKE
Wire baskets
Wire baskets

180×180×180 mm

Price
248,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Stainless steel.

  • Spot welded mesh 8×8×1 mm
  • Electrolytically polished
  • Reinforced edges

These baskets can be used for transport, storage, cleaning and sterilisation of laboratory utensils.

Specifications
  • Seq:
    06
  • W×D×H:
    180×180×180 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.