ContactUsLinkComponent
Gebotsschild, Farbe: blau, Kennzeichnung: Gehörschutz, Material: PVC-Folie selbstklebend, Durchmesser: 200mm, ca. 8 m sichtbar, Norm : VBG 125 BGV A8, für Außen und Innen 1 * 1 ST
Catalog # 116-1322
Supplier:  KROSCHKE
Gebotsschild, Farbe: blau, Kennzeichnung: Gehörschutz, Material: PVC-Folie selbstklebend, Durchmesser: 200mm, ca. 8 m sichtbar, Norm : VBG 125 BGV A8, für Außen und Innen 1 * 1 ST
Catalog # 116-1322
Supplier:  KROSCHKE
Frequently Bought Together