Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Saugflaschen, mit Tubus

1000 ml, 230 mm, 135 mm, 45 mm
  BRND73724
 :   Brand
Saugflaschen, mit Tubus
  BRND73724
 :  Brand
Saugflaschen, mit Tubus
Saugflaschen, mit Tubus

1000 ml, 230 mm, 135 mm, 45 mm

 
73,60 €
   
1 * 1 ST
 

Borosilikatglas 3.3.

  • Erlenmeyerform
  • Schliffhülse zum Anschließen von Vakuumschläuchen mit 15 bis 18 mm Außendurchmesser (z. B. 6×5 oder 8×5 mm)
  • Erfüllen die Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes

Vakuumfest. Saugflaschen mit Tubus haben die Arbeit in präparativen und analytischen Laboratorien nicht nur vereinfacht und erleichtert, sondern gleichzeitig auch die Unfallgefahr verringert.

 : DIN 12476 und ISO 6556

 
  • Ext.Ø:
    135 mm
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    230 mm
  • Hals I-Ø:
    45 mm