ContactUsLinkComponent
Kryostat, P2-CT50W, Arbeitstemp.-Bereich: -50 bis 100 C, Temp.-Konst.: 0,1 K, Heizleistung: 3,0 kW, Badöffnung B/L/T: 220/270/200 mm, Badinhalt: 24 l 1 * 1 ST
Catalog # 461-5144
Supplier:  HAAKE
Kryostat, P2-CT50W, Arbeitstemp.-Bereich: -50 bis 100 C, Temp.-Konst.: 0,1 K, Heizleistung: 3,0 kW, Badöffnung B/L/T: 220/270/200 mm, Badinhalt: 24 l 1 * 1 ST
Catalog # 461-5144
Supplier:  HAAKE
Frequently Bought Together