ContactUsLinkComponent
Kältethermostat, DC50-K20, Arbeitstemp.-Bereich: -28..150 C, Temp.-Konstanz: 0,01 K, Kühlleist. bei 20 C: 320 W, Badinhalt: 4,5 l , Badöffnung/Tiefe: 130/100/150 mm, Außen B/T/H: 230/460/580 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-1587
Supplier:  HAAKE
Kältethermostat, DC50-K20, Arbeitstemp.-Bereich: -28..150 C, Temp.-Konstanz: 0,01 K, Kühlleist. bei 20 C: 320 W, Badinhalt: 4,5 l , Badöffnung/Tiefe: 130/100/150 mm, Außen B/T/H: 230/460/580 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-1587
Supplier:  HAAKE
Frequently Bought Together