ContactUsLinkComponent
Umwälzthermostat, DC10-B3, Arbeitstemp.-Bereich: 35 - 100 C, Betriebstemp. - Bereich: -30 - 200 C, Temp.-Konstanz: 0,02 K, Badinh alt: 3 l, Badöffnung/Tiefe: 130/100// 150 mm, Außen B/T/H: 200/300/370 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-1483
Supplier:  HAAKE
Umwälzthermostat, DC10-B3, Arbeitstemp.-Bereich: 35 - 100 C, Betriebstemp. - Bereich: -30 - 200 C, Temp.-Konstanz: 0,02 K, Badinh alt: 3 l, Badöffnung/Tiefe: 130/100// 150 mm, Außen B/T/H: 200/300/370 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-1483
Supplier:  HAAKE
Frequently Bought Together