Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Mikro-Pulverspatel

Mikro-Pulverspatel

Pulverspatel, mikro, 185 mm, 6 mm
Artikelnr. 231-2323
Anbieter:   RSG
Mikro-Pulverspatel
Artikelnr. 231-2323
Anbieter:  RSG
Mikro-Pulverspatel
Mikro-Pulverspatel

Pulverspatel, mikro, 185 mm, 6 mm

Preis
43,60 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents

Edelstahl. Antimagnetischer, sehr flexibler Mikro-Pulverspatel.

  • Mit Rundstiel, ein flaches und ein abgerundetes löffelförmiges Spatelende
  • Gerade Form
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit

Documents

Specifications
  • Bezeichnung:
    Pulverspatel, mikro
  • Länge:
    185 mm
  • Klingenbreite:
    6 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.