Sample loops for sample injectors, Rheodyne®
Sample loop, for model 9725, 9010, PR/EV750-100, PR/EV753-100, PEEK, 500 µl, 0,76 mm, 1,5 mm
554-2182
- Capacity:500 µl
- Description:Sample loop, for model 9725, 9010, PR/EV750-100, PR/EV753-100
- Material:PEEK
- Seq:31
- For tube I-Ø:0,76 mm
- For tube O-Ø:1,5 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



