Sample loops for sample injectors, Rheodyne®
Probenschleife, für Modell 7725, 7725I, PR/EV 700-100, PR/EV 703-100, Edelstahl, 5 µl, 0,18 mm, 1,5 mm
554-2155
- Kapazität:5 µl
- Bezeichnung:Probenschleife, für Modell 7725, 7725I, PR/EV 700-100, PR/EV 703-100
- Material:Edelstahl
- Seq:19
- Für Schlauch I-Ø:0,18 mm
- Für Schlauch A-Ø:1,5 mm



