Extraktionshülsen
44×230 mm, 2,0 mm
515-8814
Standard-Zellulose-Extraktionshülsen der Güteklasse 603 aus hochwertiger Zellulose sind in verschiedenen Größen erhältlich und für den Einsatz in Hülsenhaltern und automatisierten Extraktionsgeräten geeignet, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
:
:
:
:
:
:
- I-Ø×H:44×230 mm
- Seq:27
- Stärke:2,0 mm



