Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Extraktionshülsen

Extraktionshülsen

34×130 mm, 1,5 mm
Catalog # 515-8934
Extraktionshülsen
Catalog # 515-8934
Extraktionshülsen
Extraktionshülsen

34×130 mm, 1,5 mm

Price
158,00 €
Log in for availability
1 * 25 ST
Product Details & Documents

Standard-Zellulose-Extraktionshülsen der Güteklasse 603 aus hochwertiger Zellulose sind in verschiedenen Größen erhältlich und für den Einsatz in Hülsenhaltern und automatisierten Extraktionsgeräten geeignet, um eine optimale Passform zu gewährleisten.

Certifications:

Accessories information:

Ordering information:

Delivery information:

Packaging:

Caution:

Specifications
  • I-Ø×H:
    34×130 mm
  • Seq:
    22
  • Stärke:
    1,5 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.