Extraction thimbles
25×60 mm, 1,5 mm
Catalog # 515-0080
Supplier: Whatman products (Cytiva)
Jump to:
Product Details & Documents
Grade 603 standard cellulose extraction thimbles, made of high quality cellulose, are available in a range of sizes suitable for use in thimble holders and automated extraction apparatus to ensure optimal fit.
Specifications
- Int.Ø×H:25×60 mm
- Seq:04
- Thickness:1,5 mm
- Cat. No.:515-0080
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



