Adapter, Ablauf, gebogen
24/29 NS, 200 mm
Catalog # 201-0367
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliff-Hülse und Ablaufrohr im Winkel von 105° gebogen. Wahlweise mit kurzem oder langem Ablauf.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Specifications
- Hülse:24/29 NS
- Rohrlänge:200 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



