Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters, delivery, angled
14/23 NS, 65 mm
  271-2401
Adapters, delivery, angled
  271-2401
Adapters, delivery, angled
Adapters, delivery, angled
14/23 NS, 65 mm
20,40 €
1 * 1 ST
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliff-Hülse und Ablaufrohr im Winkel von 105° gebogen. Wahlweise mit kurzem oder langem Ablauf.
  • Hülse:
    14/23 NS
  • Rohrlänge:
    65 mm