Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping pipettes | Avantor

Dropping pipettes

Dropping pipettes, 1,5 ml, Ø×L 8×134 mm, 1,5 ml, 8, 134 mm, -
Artikelnr. 612-1778
Anbieter:   KARTELL
Dropping pipettes
Artikelnr. 612-1778
Anbieter:  KARTELL
Dropping pipettes
Dropping pipettes

Dropping pipettes, 1,5 ml, Ø×L 8×134 mm, 1,5 ml, 8, 134 mm, -

Preis
45,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

PE, graduated.

  • Moulded in one piece
  • High capacity reservoir for take-up and expulsion of liquids
  • Ideal replacement for traditional glass Pasteur pipette and rubber teat
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    8
  • Sterile:
    -
  • Capacity:
    1,5 ml
  • Description:
    Dropping pipettes, 1,5 ml, Ø×L 8×134 mm
  • Length:
    134 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.