Messkolben, Klasse B
1000 ml, 19/26, 0,80 ± ml
Catalog # 612-3010
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, mit NS-Stopfen aus PE.
- Autoklavierbar
- Für Arbeitstemperaturen bis 170 °C
- Mit NS-Stopfen
Specifications
- NS:19/26
- Kapazität:1000 ml
- Toleranz:0,80 ± ml



