Baumé-Aräometer
50 - 60, 0,1, 300 mm
Catalog # ALLA0100FG060/15QP
Supplier: Alla France
Jump to:
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.
Specifications
- Länge:300 mm
- Seq:23
- Teilung:0,1
- Messbereich:50 - 60
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.