Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter

Büchner-Trichter

1250 ml, 150 mm
Catalog # 511-2509
Büchner-Trichter
Catalog # 511-2509
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter

1250 ml, 150 mm

Price
249,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Weißes glasiertes Porzellan.

Für Filtrationsscheiben aus Filterpapier oder Membran.

Certifications: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 und 511-2500 nicht nach DIN).

Specifications
  • Kapazität:
    1250 ml
  • Seq:
    10
  • Für Filter-Ø:
    150 mm