KIMBLE® Polypropylene Racks for Vials
Vial rack, depth 18 mm, 16 mm
Catalog # WHEA7492100016
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Ideal for the management of 12 mm and 16 mm OD vials within the laboratory.
Manufactured from polypropylene
Lettered and numbered for indexing individual vials
Interlocking corners for convenient stacking
Packaging: Case of ten.
Specifications
- Hole Ø:16 mm
- Description:Vial rack, depth 18 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



