Express Eingabe
Austria
ContactUsLinkComponent
VWR® Manipulationssicherer Behälter zum Transportieren Biologischer Proben
VWR® Manipulationssicherer Behälter zum Transportieren Biologischer Proben
Catalog # 720-1987
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® Manipulationssicherer Behälter zum Transportieren Biologischer Proben
Catalog # 720-1987
Supplier:  VWR Collection

Specifications

  • Ø oben:
    132 mm
  • Bezeichnung:
    Behälter, manipulationssicher
  • Höhe:
    161 mm
  • VE:
    120

Specifications

About this item

Behälter für den Transport von biologischen Proben

  • Einwegbehälter mit manipulationssicherem Siegel: Nach dem Verschließen muss das Siegel des Röhrchens aufgebrochen werden, um an den Inhalt zu gelangen
  • Auslaufsicher, um ein versehentliches Auslaufen biologischer Flüssigkeiten zu verhindern und so die Sicherheit des Transportpersonals zu gewährleisten
  • Transparent und stoßsicher für die Sichtprüfung des Inhalts und für die Sicherstellung seiner Unversehrtheit

Komplett mit Reagenzglashalter aus saugfähigem Material für 4×16-mm-Röhrchen, 4×12-mm-Röhrchen und 2×30-mm-Röhrchen. Dadurch sind die Reagenzgläser bei versehentlichem Herunterfallen geschützt und die Flüssigkeit wird bei einem Röhrchenbruch absorbiert.

Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution: