ContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PSA
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PSA
Supplier:  VARIAN
Certificates
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PSA
Supplier:  VARIAN
Specifications
  • Catalog No:
  • VARI12256055
  • VARI12102015
  • VARI12166050B
  • VARI12113041
  • VARI12102042
  • VARI12256140
  • 551-0378
  • VARI12102077
  • Carbon load:
  • 7,5%
  • 7,5%
  • 7,5%
  • 7,5%
  • 7,5%
  • 7,5%
  • 7,5%
  • 7,5%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Surface area:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g