Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Reizend
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate]), Sigma-Aldrich®
Artikelnr. 194434-100
CAS-Nummer:  
Reizend
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate]), Sigma-Aldrich®
Artikelnr. 194434-100
CAS-Nummer:  

Spezifikationen

  • Pack type:
    Plastic bottle
  • Pk:
    100 mL
  • Seq:
    2440

Spezifikationen

Über diesen Artikel

 :
 :548.68 g/mol
EINECS:250-396-6
 :GHS07
Lagertemperatur:Refrigerator
CAS-Nummer:30931-67-0
Formel:C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
MDL-Nummer:MFCD00010404