Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), M.W. ~90,000, 15,000 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
Artikelnr. SIAL423181-100G
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), M.W. ~90,000, 15,000 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
Artikelnr. SIAL423181-100G
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  

Spezifikationen

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    100 g
  • Seq:
    3401

Spezifikationen

Über diesen Artikel

 :
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
CAS-Nummer:9004-65-3
Formel:C₃H₈O₂·xCH₄O
MDL-Nummer:MFCD00131360