ContactUsLinkComponent
Reversed phase chromatography columns, ODP2 HP
Reversed phase chromatography columns, ODP2 HP
Supplier:  Resonac
Certificates
Reversed phase chromatography columns, ODP2 HP
Supplier:  Resonac
Specifications
  • Catalog No:
  • 554-2944
  • 554-2903
  • 554-2904
  • 554-2943
  • 554-2946
  • 554-2947
  • 554-2945
  • Description:
  • ODP2 HP-4D
  • ODP2 HPG-4A
  • ODP2 HPG-2A
  • ODP2 HP-4B
  • ODP2 HP-2B
  • ODP2 HP-2D
  • ODP2 HP-4E
  • Max. pressure:
  • 15 MPa (150 bar)
  • 15 MPa (150 bar)
  • 12 MPa (120 bar)
  • 15 MPa (150 bar)
  • 15 MPa (150 bar)
  • pH range:
  • 3 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 3 - 12
  • 3 - 12
  • 3 - 12
  • 3 - 12
  • Temperature limit:
  • 20 - 60 °C
  • 20 - 60 °C
  • 20 - 60 °C
  • 20 - 60 °C
  • 20 - 60 °C
  • 20 - 60 °C
  • 20 - 60 °C
  • USP code:
  • L39
  • L39
  • L39
  • L39
  • L39
  • L39
  • L39