Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0

Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0

TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0, Glass bottle, 1 L
Catalog # MOLEM40814247
Marketsource
Supplier:   Molekula
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
Catalog # MOLEM40814247
Supplier:  Molekula
Marketsource
CAS Number:  
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0

TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0, Glass bottle, 1 L

CAS Number:  
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 L
Product Details & Documents
Specifications

Specifications

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    1 L
  • Description:
    TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0

Specifications

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.