3,6-Dithia-1,8-octandiol, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL235334-25G
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g
- Seq:3308
Specifications
About this item
:
:182.31 g/mol
:M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
EINECS:226-045-8
CAS Number:5244-34-8
Formula:C₆H₁₄O₂S₂
MDL Number:MFCD00002911