Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Herbicide reference standard, Propanil (3',4'-Dichloropropionanilide) 10 µg/ml in cyclohexane, Dr Ehrenstorfer
Artikelnr. EHERL16410000CY
Lieferant:  EHRENSTORFER
CAS-Nummer:  
Herbicide reference standard, Propanil (3',4'-Dichloropropionanilide) 10 µg/ml in cyclohexane, Dr Ehrenstorfer
Artikelnr. EHERL16410000CY
Lieferant:  EHRENSTORFER
CAS-Nummer:  

Spezifikationen

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    10 mL
  • CAS No.:
    709-98-8
  • Description:
    Propanil (3',4'-Dichloropropionanilide) 10 µg/ml in cyclohexane
  • Formula:
    C₉H₉Cl₂NO
  • Description:
    Propani

Spezifikationen

Über diesen Artikel