Phosphor-Standardlösung, 1000 mg/L P in 5%iger Salpetersäure (aus P) Specpure® Standard für die AAS
Molecular Formula: P in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133771
: Rückführbar auf NIST
- MDL No.:MFCD00133771
Frequently Bought Together