0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Austria
ContactUsLinkComponent
2,3,4,6-Tetrachlorophenol
2,3,4,6-Tetrachlorophenol
2,3,4,6-Tetrachlorophenol
PROOCILULM24290.1
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
2,3,4,6-Tetrachlorophenol
PROOCILULM24290.1
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Pack type:
Glass bottle for solids
Pk:
100 mg
Seq:
2440
:
:
231.89 g/mol
:
268 °C (1013 hPa)
:
70 °C
:
1.839 g/cm³ (20 °C)
:
200-402-8
:
2020
:
6.1,III
:
GHS06
:
GHS09
:
58-90-2
:
C₆H₂Cl₄O