Hahnfett, silikonfrei
BRND61610
: Brand
- Bezeichnung:Hahnfett für Bürettenhähne, silikonfrei, 30 g
- VE:1
Ideal zum Fetten von Bürettenhähnen.
- Leicht zu entfernen
- Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
- Gebrauchstemperatur -40 bis +320 °C
Ideal zum Fetten von Bürettenhähnen.