Slide folder, 'Munich'
Preparation pasteboards with cover, Natural, Cardboard, 24
Catalog # MARI6001313
Supplier: MARIENFELD
Jump to:
Product Details & Documents
Cardboard base with three compartments (78×220 mm).
- Each compartment can accomodate up to eight slides
- Hinged cover with three windows (56×200 mm)
Specifications
- No. of slides:24
- Colour:Natural
- Description:Preparation pasteboards with cover
- Material:Cardboard
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



