Sodium fluoride
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalog # MOLE12769293-1KG
Marketsource
Supplier: Molekula
Jump to:
Product Details & Documents
- CAS Number:7681-49-4
- Formula:NaF
- MDL Number:MFCD00003524
- Molecular Weight:41.99 g/mol
- Merck Index:13,08691
- Boiling Pt:1700 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:993 °C
- Density:2.8 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Ambient
- EINECS:231-667-8
- UN:1690
- ADR:6.1,III
Specifications
Specifications
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:1 kg
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



