ContactUsLinkComponent
3-Nitrophenol
  EHERC15590300
 :  
3-Nitrophenol
  EHERC15590300
 :  
  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    0,25 g
  • Seq:
    3029
 :
 :139.11 g/mol
 :12,06682
 :265 °C (1013 hPa)
 :32…35 °C
 :1.37 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :209-079-8
 :3458
 :6.1,III
 :GHS06
 :554-84-7
 :C₆H₅NO₃
 :MFCD00007240