Wire baskets, square and rectangular
Supplier: BOCHEM
Jump to:
About this item
These stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
- Spot-welded grid 8×8×1 mm
- Reinforced edges
- Very good chemical and temperature resistance
17 Options Available Below
Product Details & Documents
These stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
- Spot-welded grid 8×8×1 mm
- Reinforced edges
- Very good chemical and temperature resistance
Product Family Options
Product Information
- W×D×HAvailabilityPrice
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.