Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

p-Anissäure ≥98%

p-Anissäure ≥98%
Certificates
p-Anissäure ≥98%
p-Anissäure ≥98%

2 Options Available Below

Product Details & Documents

Purity: 98+% CAS No.: 100-09-4 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 185°(365°F) Odour: Odourless pH: 3-4 Melting Point: 182-185° Boiling Point: 275-277° Beilstein Reference: 508910 Merck Reference: 14,666 MDL No.: MFCD00002542

Synonyms:  4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
  • CAS Number:100-09-4
  • Formula:C₈H₈O₃
  • MDL Number:MFCD00002542
  • Molecular Weight:152.15 g/mol
  • Merck Index:14,666
  • Boiling Pt:275…277 °C
  • Melting Pt:182…185 °C
  • Density:1,385
  • Flash Pt:185 °C (365 °F)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:202-818-5
Product Family Options

Product Information