Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Quartz microfibre filters
Quartz microfibre filters
Supplier:  Sartorius
Certificates
undefined
Quartz microfibre filters
Supplier:  Sartorius

Specifications

  • Catalog No:
  • SARTFT-3-1109-047
  • SARTFT-3-1109-025
  • SARTFT-3-1109-110
  • SARTFT-3-1109-050
  • SARTFT-3-1109-085
  • SARTFT-3-1109-037
  • SARTFT-3-1109-090
  • SARTFT-3-1109-125
  • SARTFT-3-1109-150
  • Weight:
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • Thickness:
  • 0,43 mm
  • 0,43 mm
  • 0,43 mm
  • 0,43 mm
  • 0,43 mm
  • 0,43 mm
  • 0,43 mm
  • 0,43 mm
  • 0,43 mm
  • Particle retention:
  • 99,998%
  • 99,998%
  • 99,998%
  • 99,998%
  • 99,998%
  • 99,998%
  • 99,998%
  • 99,998%
  • 99,998%
  • Max. temperature:
  • 900 °C
  • 900 °C
  • 900 °C
  • 900 °C
  • 900 °C
  • 900 °C
  • 900 °C
  • 900 °C
  • 900 °C

Specifications

Frequently Bought Together