ContactUsLinkComponent
Membrane filters, track etched
 :  Sartorius
undefined
Membrane filters, track etched
 :  Sartorius
  • Catalog No:
  • SART23006-25-N
  • 611-1162
  • SART23007-25-N
  • SART23007-50-N
  • SART23004-25-N
  • 611-1163
  • Type:
  • 23006
  • 23006
  • 23007
  • 23007
  • 23004
  • 23007
  • Pore size:
  • 0,40 µm
  • 0,40 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,80 µm
  • 0,20 µm
  • Thickness:
  • 23 - 27 µm
  • 23 - 27 µm
  • 23 - 27 µm
  • 23 - 27 µm
  • 23 - 27 µm
  • 23 - 27 µm
  • Water flow rate:
  • 30 ml/min/cm² (1 bar)
  • 30 ml/min/cm² (1 bar)
  • 10 ml/min/cm² (1 bar)
  • 10 ml/min/cm² (1 bar)
  • 40 ml/min/cm² (0,7 bar)
  • 10 ml/min/cm² (1 bar)
  • Max. temperature:
  • 140 °C
  • 140 °C
  • 140 °C
  • 140 °C
  • 140 °C
  • 140 °C
Frequently Bought Together