Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethylene glycol

Ethylene glycol

Glass bottle, 1 L
Artikelnr. HACH203953
Reizend
Anbieter:   Hach
Ethylene glycol
Artikelnr. HACH203953
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  107-21-1
Ethylene glycol
Ethylene glycol

Glass bottle, 1 L

CAS Nummer:  107-21-1
Preis
70,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
  • CAS Nummer:107-21-1
  • Formel:HOCH₂CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002885
  • Molekulargewicht:62.07 g/mol
  • Merck-Index:13,03832
  • Siedepunkt:196…198 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–13 °C
  • Dichte:1.115 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:116 °C
  • Lagertemperatur:Refrigerator
  • EINECS:203-473-3
  • REACH:01-2119456816-28
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    1 L

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.