ContactUsLinkComponent
Membrane filters with grid
Membrane filters with grid
Supplier:  Sartorius
Certificates
undefined
Membrane filters with grid
Supplier:  Sartorius
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 515-0175
  • 515-0187
  • 611-1157
  • SART13507-47-ACN
  • SART13107-47-HCN
  • SART13106-47-N
  • 611-0683
  • 512-5091
  • 512-5093
  • 512-5092
  • 512-5060
  • 515-0173
  • SART13106-47-HCN
  • SART13106-50-ACN
  • Type:
  • 135
  • 131
  • 131
  • 135
  • 131
  • 131
  • 131
  • 131
  • 131
  • 131
  • 131
  • 135
  • 131
  • 131
  • Thickness:
  • 120 µm
  • 115 - 145 µm
  • 115 - 145 µm
  • 120 µm
  • 115 - 145 µm
  • 115 - 145 µm
  • 115 - 145 µm
  • 115 - 145 µm
  • 115 - 145 µm
  • 115 - 145 µm
  • 115 - 145 µm
  • 120 µm
  • 115 - 145 µm
  • 115 - 145 µm
  • Max. temperature:
  • 180 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 180 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 180 °C
  • 130 °C
  • 130 °C