Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Propanol, Supelco® | Avantor

2-Propanol, Supelco®

Flammable
Irritant
Supplier:   Merck
2-Propanol, Supelco®
Supplier:  Merck
Certificates
2-Propanol, Supelco®
2-Propanol, Supelco®

3 Options Available Below

Product Details & Documents
Synonyms:  Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
  • CAS Number:67-63-0
  • Formula:(CH₃)₂CHOH
  • MDL Number:MFCD00011674
  • Molecular Weight:60.1 g/mol
  • Merck Index:13,05228
  • Boiling Pt:82 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–89 °C
  • Density:0.786 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:12 °C
  • UN:1219
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • Storage Temperature:Ambient
  • EINECS:200-661-7
  • REACH:01-2119457558-25

Dokumente

Product Family Options

Product Information

  • Pack type
    Pk
    Availability
    Price
  • Glass bottle
    1 mL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - 48,20 €
    48,20 €
    1 * 1 mL
       48,20 €

  • Glass bottle
    5 mL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - 56,10 €
    56,10 €
    1 * 5 mL
       56,10 €

  • Glass bottle
    10 mL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 mL
    1 * 10 mL - 96,50 €
    96,50 €
    1 * 10 mL
       96,50 €

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.