ContactUsLinkComponent
1,3-Dichloro-2-propanol
  EHERC12481600
 :  
1,3-Dichloro-2-propanol
  EHERC12481600
 :  
  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    250 mg
  • Seq:
    2590
 :
 :128.99 g/mol
 :13,03100
 :174 °C (1013 hPa)
 :–4 °C
 :1.36 g/cm³ (20 °C)
 :85 °C
 :Refrigerator
 :202-491-9
 :2750
 :6.1,II
 :GHS06
 :GHS08
 :96-23-1
 :ClH₂CCHOHCH₂Cl
 :MFCD00000951