Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide for GC-MS
Entzündlich
Reizend
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide for GC-MS
Artikelnr. HYPETS-48910
CAS-Nummer:  
Entzündlich
Reizend
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide for GC-MS
Artikelnr. HYPETS-48910
CAS-Nummer:  

Spezifikationen

  • Pk:
    10 Ampoul
  • Seq:
    0510

Spezifikationen

Über diesen Artikel

 :
 :199.25 g/mol
Siedepunkt:130 °C (1013 hPa)
Dichte:1.07 g/cm³ (20 °C)
EINECS:246-331-6
 :GHS02
 :GHS07
CAS-Nummer:24589-78-4
Formel:C₆H₁₂F₃NOSi
MDL-Nummer:MFCD00000411